주요 문서
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
동의어(들):
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
193.71
Beilstein:
5288995
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
mp
230 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
애플리케이션
Used in the synthesis of renin inhibitors.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde