주요 문서
432113
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Lutetium trifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LuF3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lutetium
불순물
<100 ppm water
SMILES string
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)