분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
mp
55-57 °C
작용기
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,15-16H/b12-11+
InChI key
ORACYDGVNJGDMI-VAWYXSNFSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable