주요 문서
429279
Sigma-Aldrich
Nylon 6/12
pellets
동의어(들):
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
마모 저항도
6 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
양식
pellets
포함
lubricant
경도
114 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
mp
218 °C (lit.)
solubility
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI key
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
General purpose thermoplastic polyamide.
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
특징 및 장점
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)