분석
98%
refractive index
n20/D 1.606 (lit.)
bp
92-94 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI key
IHHUGFJSEJSCGE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3