양식
beads
Matrix
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
입자 크기
300-1200 μm
공극 크기
100 Å mean pore size
55 % porosity
density
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains no functional groups. Polymeric adsorbent for removing soluble organics from polar solvents. Fast adsorption/desorption kinetics for large organic molecules. Resists degradation up to 150°C. Methanol is a good regenerant.
애플리케이션
Porous beads for adsorbing various soluble organics from polar solvents. Separates aromatic compounds from hydroxylic solvents such as aliphatic alcohols. Steroids and emulsifiers are also adsorbed.
특징 및 장점
Contains no functional groups. Resists degradation up to 150°C. Fast adsorption/desorption kinetics for large organic molecules. Methanol is a good regenerant.
물리적 형태
Hard porous polymeric adsorbent beads.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.