주요 문서
425699
Sigma-Aldrich
Holmium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
동의어(들):
Holmium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid holmium(III) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩51,461
₩51,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩51,461
About This Item
Linear Formula:
(CF3SO3)3Ho
CAS Number:
Molecular Weight:
612.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩51,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
반응 적합성
core: holmium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[1]
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination
  • Diels-Alder reactions
  • Stereoselective cycloaddition reactions
  • Benzyl etherification
  • Acceleration of hydrogen-transfer reactions
  • Glycosylation
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)