주요 문서
424277
Sigma-Aldrich
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
cross-linked
동의어(들):
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C4H8)m(C4H4O4)n · xNa
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
교차
cross-linked
입자 크기
24-40 μm
용량
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
mp
>300 °C
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Superabsorbent fiber. Amount of aqueous fluid absorbed decreases with increasing salt content. Stable up to 250°C
물리적 형태
Water-absorbing fiber,
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)