주요 문서
424242
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
426.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
160 °C (dec.) (lit.)
작용기
ester
ketone
phosphine
SMILES string
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of cyclic amidine-based inhibitors of ß-secretase (BACE-1)
  • Wittig reactions
  • Dehydrochlorination and alkylation reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)