주요 문서
423858
Sigma-Aldrich
Ethyl (6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl)carbamate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
242.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
mp
212-214 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)NC1=C(N)N(C)C(=O)N(C)C1=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)