주요 문서
423726
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic anhydride
95%
동의어(들):
Cbz-L-Aspartic acid anhydride, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid anhydride, Phenylmethyl [(3S)-tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩279,430
₩279,430
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩279,430
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
249.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩279,430
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D −25°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
123-124 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O=C1C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-9(11(15)18-10)13-12(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
InChI key
OZPYEGOBGWQOSZ-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nadia B Haro-Mares et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(13) (2020-07-09)
A simplified procedure to synthesize zwitterionic cellulose by means of N-protected aspartic anhydride under mild conditions was developed. The preparation of modified cellulose samples was carried out under heterogeneous, aqueous conditions by reacting NH4OH-activated cellulose with aspartic anhydrides N-protected with