423343
p-Tolyl [2-(trimethylsilyl)ethynyl] sulfone
98%
동의어(들):
1-(p-Toluenesulfonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 2-(Trimethylsilyl)ethynyl p-tolyl sulfone
About This Item
추천 제품
분석
98%
mp
80-83 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2SSi/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(13,14)9-10-16(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
MMUNNGUGQXEUBR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable