분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
218-220 °C/751 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter