분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
130-131 °C/22 mmHg (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC#CCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-6,9-10H2,1H3
InChI key
YGEQBZUDPQQIFI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter