주요 문서
422622
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzoic acid
98%
동의어(들):
6-Chloroanthranilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
422622 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-160 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)