주요 문서
422312
Sigma-Aldrich
Cerium trifluoromethanesulfonate
19-23% Ce basis
동의어(들):
Cerium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cen(CF3SO3) x H2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
422312 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
solid
반응 적합성
core: cerium
reagent type: catalyst
농도
19-23% Ce
SMILES string
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Efficient catalyst for the ring opening of epoxides, providing high regio- and stereoselectivity.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)