주요 문서
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN lubricant
technical grade
동의어(들):
Nonionic Lubricant ZELEC UN
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩215,383
₩215,383
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩215,383
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
₩215,383
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
관련 카테고리
일반 설명
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
법적 정보
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F
Flash Point (°C)
94 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)