주요 문서
421014
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
동의어(들):
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩80,997
₩80,997
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩80,997
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
434.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩80,997
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
불순물
<1% diethylene glycol monobutyl ether
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChI key
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Plasticizer
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
410.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
210 °C - open cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Do Young Kim et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
The mechanical properties and tear resistance of an ecofriendly flexible packaging film, i.e., poly(lactic acid) (PLA)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) film, were investigated via a blown film extrusion process. The application of PLA and PBAT in product packaging is limited due