주요 문서
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenone
≥99%
동의어(들):
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
1907623
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
≥99%
광학 활성
[α]20/D −142°, neat
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)