주요 문서
418935
Sigma-Aldrich
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(NO2)NHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
197.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(ccc1NCCO)[N+]([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)