주요 문서
418668
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycyclohexanone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)