주요 문서
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
InChI key
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
애플리케이션
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)