주요 문서
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgMoO4
CAS Number:
Molecular Weight:
184.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
powder
density
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)