주요 문서
414042
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
동의어(들):
HIDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
294.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)