주요 문서
413119
Sigma-Aldrich
Ditridecyl 3,3′-thiodipropionate
Mixture of branched C13 esters
동의어(들):
Bis(tridecyl) thiodipropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(CH2CH2CO2C13H27)2
CAS Number:
Molecular Weight:
542.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-35-31(33)25-29-37-30-26-32(34)36-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
InChI key
MZHULIWXRDLGRR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)