주요 문서
411965
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl acetate
99%
동의어(들):
4-Acetoxybiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H4C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)