주요 문서
411833
Sigma-Aldrich
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CONHC6H4)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
284.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
230-231 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)