주요 문서
411477
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
143.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ether
nitrile
SMILES string
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
InChI key
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1