주요 문서
411078
Sigma-Aldrich
1,1,2,2,3-Pentafluoropropane
99%
동의어(들):
HFC-245ca
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FCH2CF2CHF2
CAS Number:
Molecular Weight:
134.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
40.81 psi ( 55 °C)
분석
99%
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
25-26 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H3F5/c4-1-3(7,8)2(5)6/h2H,1H2
InChI key
AWTOFSDLNREIFS-UHFFFAOYSA-N
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)