주요 문서
410586
Sigma-Aldrich
Sodium tellurate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2TeO4·2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
273.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
O.[Na].O[Te](O)(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)