주요 문서
410462
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +8.6°, c = 2 in methanol
mp
195-196 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
Cl.O[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
애플리케이션
Starter for (R)-(+)-3-pyrrolidyl benzilates with pharmaceutical applications.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M B Skaddan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4552-4562 (2000-11-23)
A series of 31 compounds based on the piperidyl or pyrrolidyl benzilate scaffold were prepared from methyl benzilate and 4-piperidinol, (R)-(+)-3-piperidinol, or (R)-(+)-3-pyrrolidinol. Amine substituents included alkyl and aralkyl groups. In vitro K(i) values ranged from 0.05 nM to >100