주요 문서
410063
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol vinyl ether
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHO(CH2)3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
101.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCOC=C
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)