주요 문서
409863
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate
average Mn ~344, PO/phenol 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분자량
average Mn ~344
구성
PO/phenol, 1
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)