주요 문서
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
230.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI key
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
일반 설명
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)