주요 문서
409146
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~250,000, 50 wt. % in H2O
동의어(들):
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분자량
average Mw ~250,000
농도
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.438
density
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
InChI key
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)