주요 문서
409057
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
동의어(들):
Ruthenium nitroso chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
237.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
InChI key
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)