주요 문서
408697
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Heptanol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.20
Beilstein:
1719090
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
95%
광학 활성
[α]20/D −9.5°, neat
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
74-75 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI key
CETWDUZRCINIHU-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)