문서
408611
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
98%
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
353.41
Beilstein:
2178254
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
기타 정보
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%