주요 문서
407860
Sigma-Aldrich
N-(2-Furoyl)glycine methyl ester
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11)
InChI key
MPRFBNLQEYNYQK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)