Key Documents
406988
Sigma-Aldrich
3,6-Dioxaoctanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(-CH2OCH2CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
SMILES string
OC(=O)COCCOCC(O)=O
포장
Packaged in glass bottles