주요 문서
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
CAS Number:
Molecular Weight:
418.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
mp
118-123 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)