주요 문서
406082
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethyl-2-pentene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩59,784
₩59,784
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩59,784
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=C(CH3)CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.21
Beilstein:
1732093
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩59,784
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
density
0.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)\C(C)=C(/C)C
InChI
1S/C8H16/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6H,1-5H3
InChI key
SZFRZEBLZFTODC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2,3,4-Trimethyl-2-pentene is formed during the copolymerization of s-butyl and t-butyl alcohols in the presence of sulfuric acid.[1]
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
The Polymerization of Olefins. II. 1 The Copolymerization of s-Butyl and t-Butyl Alcohols by Sulfuric Acid.
Whitmore FC, et al
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 756-757 (1941)