주요 문서
406031
Sigma-Aldrich
1-(Diphenylmethyl)azetidine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17N
CAS Number:
Molecular Weight:
223.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
C1CN(C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H17N/c1-3-8-14(9-4-1)16(17-12-7-13-17)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16H,7,12-13H2
InChI key
AZHWVHNIAGJINK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-(Diphenylmethyl)azetidine is a N-containing heterocyclic building block.
애플리케이션
1-(Diphenylmethyl)azetidine may be used in the preparation of monofunctional poly(tetrahydrofuran), (poly(THF)), having a 1-(diphenylmethyl)azetidinium end group.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tailored synthesis of branched polymers with poly (tetrahydrofuran) having an azetidinium salt end group.
Oike H, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 768-768 (1999)