주요 문서
405884
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride 3,4,6-triacetate
97%
동의어(들):
2-Acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩175,088
5 G
₩297,598
₩175,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩175,088
5 G
₩297,598
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20ClNO8
CAS Number:
Molecular Weight:
365.76
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩175,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +105°, c = 1 in chloroform
mp
>214 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Cl)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20ClNO8/c1-6(17)16-11-13(23-9(4)20)12(22-8(3)19)10(24-14(11)15)5-21-7(2)18/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
NAYYKQAWUWXLPD-KSTCHIGDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)