주요 문서
405825
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate
97%
동의어(들):
(3,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩108,910
5 G
₩350,886
₩108,910
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩108,910
5 G
₩350,886
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C6H3CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩108,910
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
109-112 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
InChI key
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate is a phenylacetic acid derivative. It is a known metabolite of Curvularia Siddiqui. It has been extracted from the culture mycelia of Curvularia lunata supported on culture medium (consisting of yeast, malt extract and glucose).[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gouri B Varma et al.
Phytochemistry, 67(17), 1925-1930 (2006-08-04)
Phenylacetic acid derivatives, methyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (1) and methyl 2-acetyl-5-hydroxy-3-methoxyphenylacetate (3); curvulin or ethyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (4), a known metabolite of Curvularia siddiqui, and 4-epiradicinol (5) have been isolated from the culture mycelia of Curvularia lunata grown on YMG, a medium consisting