주요 문서
405337
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
동의어(들):
Lanthanum(III) triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3SO3)3La · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
586.11 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
구성
Degree of hydration, 8-9
반응 적합성
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES string
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Catalyst for synthesis of aziridine
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)