주요 문서
402761
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxalate
98%
동의어(들):
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩97,846
500 G
₩224,518
₩97,846
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩97,846
500 G
₩224,518
About This Item
Linear Formula:
SnC2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
206.73
Beilstein:
3708588
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩97,846
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
core: tin
reagent type: catalyst
SMILES string
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
InChI key
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
표적 기관
Cardio-vascular system, Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal