주요 문서
402672
Sigma-Aldrich
Chromium(III) nitride
−325 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cr2N
CAS Number:
Molecular Weight:
118.00
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352300
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
입자 크기
−325 mesh
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)