주요 문서
402435
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H6BrN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
316.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
>300 °C (lit.)
작용기
bromo
ketone
nitrile
SMILES string
Nc1nc2Oc3ccc(Br)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6BrN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
InChI key
UFLWUJOAQJLVMJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is an halogenated heterocycle.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tyler S Beyett et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(20), 5443-5461 (2018-10-03)
The non-canonical IκB kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase ε (IKKε) play a key role in insulin-independent pathways that promote energy storage and block adaptive energy expenditure during obesity. Utilizing docking calculations and the