주요 문서
401811
Sigma-Aldrich
Sodium pentamethylcyclopentadienide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
(Pentamethylcyclopentadienyl)sodium, Sodium pentamethylcyclopentadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15Na
CAS Number:
Molecular Weight:
158.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: ligand
농도
0.5 M in THF
density
0.905 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
InChI key
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1